Learn More
Ceftazidima hidratado (~5% carbonato de sodio como estabilizador), TRC
Código de producto. 30134670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134670 2.5 g 2.50 g
30010096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2441282.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120618-65-7
Fórmula molecular C22H22N6O7S2.x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 564.6
Sinónimo (6R,7R)-7-[(Z)-2-(Aminothiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropoxyimino)acetamido]-3-(1-pyridiniummethyl)ceph-3-em-4-carboxylate Hydrate, Biotum Hydrate, Cefazid Hydrate, Ceftacidin Hydrate, Ceftazidine Hydrate, Fortam Hydrate, Fortaz Hydrate, Fortum Hydrate, GR 20263 Hydrate, Modacin Hydrate, Solvetan Hydrate, Tazicef Hydrate, Tazid Hydrate, Tazidime Hydrate, Tizime Hydrate, Zidim Hydrate, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-1-[[7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Hydroxide Inner Salt Hydrate;
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-2-(2-carboxipropán-2-iloxiimino)acetil]amino]-8-oxo-3-(piridina-1-ium-ilmetil)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato; hidratar
SMILES O.CC(C)(O\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)/c4csc(N)n4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftazidime Hydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O7S2.H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);1H2/b26-13-;/t14-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.1097