Learn More
Cefpodoxima Proxettil, TRC
Código de producto. 17944625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944625 500 mg 500 miligramos
17912795 10 mg 10 miligramos
17924045 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC243860500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87239-81-4
Fórmula molecular C21 H27 N5 O9 S2
Peso molecular (g/mol) 557.6
Sinónimo Cefpodoxime proxetil, (1RS)-1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Nombre IUPAC 1-propano-2-iloxicarboniloxietilo (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino-3-(metoximetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefpodoxime proxetil
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.125