Learn More
Dihidrocloruro de Cefotiam, TRC
Código de producto. 30137774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137774 100 mg 100 miligramos
30134685 250 mg 250 miligramos
17952235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC243005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66309-69-1
Fórmula molecular C18 H23 N9 O4 S3 . 2[HCl]
Peso molecular (g/mol) 598.55
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, hydrochloride (1:2), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, dihydrochloride, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, dihydrochloride, (6R-trans)-, Abbott 48999, Cefotiam dihydrochloride, Cefotiam hydrochloride, Ceradon, HAR, HNP, Halospor, KMS, PAS, Pansporin, Pansporine, SEP, SFC, SFP, Spizef, Sporidyn
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)acetil]amino]-3-[[1-[2-(dimetilamino)etil]tetrazol-5-il]sulfanilmetil]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cc4csc(N)n4)C3=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotiam HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.0569
Porcentaje de pureza >95%