Learn More
Cefotaxima, TRC
Código de producto. 17990895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990895 1 g 1 g
17940715 2.5 g 2.50 g
17974115 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2429581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63527-52-6
Fórmula molecular C16 H17 N5 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 455.47
Sinónimo Cefotaxime, Cefotaxime Acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Betaksim, C-Tax, Cefabol, Cefotaxime, Cefotaxime acid, Ceftax, Cephotaxime, Claforan, Omnatax, Taxim, Zeefotax
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C)\c3csc(N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefotaxime acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5O7S2/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26)/b20-9-/t10-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.0569
Porcentaje de pureza >95%