Learn More
Cefditoren Pivoxil, TRC
Código de producto. 30134938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134938 1 g 1 g
30004461 100 mg 100 miligramos
30010056 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2427001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117467-28-4
Fórmula molecular C25 H28 N6 O7 S3
Peso molecular (g/mol) 620.72
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoiloximetil (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetilaamino]-3-[(Z)-2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etililo]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\C=C/c3scnc3C)\c4csc(N)n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefditoren Pivaloyloxymethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N6O7S3/c1-12-15(41-10-27-12)7-6-13-8-39-21-17(29-19(32)16(30-36-5)14-9-40-24(26)28-14)20(33)31(21)18(13)22(34)37-11-38-23(35)25(2,3)4/h6-7,9-10,17,21H,8,11H2,1-5H3,(H2,26,28)(H,29,32)/b7-6-,30-16-/t17-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.1182
Porcentaje de pureza >95%