Learn More
Clorhidrato de Cefcapeno de Pivoxil, TRC
Código de producto. 30133861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133861 5 mg 5 miligramos
30132815 100 mg 100 miligramos
17904535 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2425555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147816-23-7
Fórmula molecular C23 H29 N5 O8 S2 . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 622.11
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoiloximetil (6R,7R)-7-[[(Z)-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)pent-2-enoil]amino-3-(carbamoiloximetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.CC\C=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)N)\c3csc(N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefcapene Pivoxil Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N5O8S2.ClH.H2O/c1-5-6-12(13-9-38-21(24)26-13)16(29)27-14-17(30)28-15(11(7-34-22(25)33)8-37-18(14)28)19(31)35-10-36-20(32)23(2,3)4;;/h6,9,14,18H,5,7-8,10H2,1-4H3,(H2,24,26)(H2,25,33)(H,27,29);1H;1H2/b12-6-;;/t14-,18-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.133