Learn More
Cefazolina, TRC
Código de producto. 30008107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008107 25 g 25 g
30012549 10 g 10 g
17944765 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24249525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25953-19-9
Fórmula molecular C14 H14 N8 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 454.51
Sinónimo Cefazolin, (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]- (8CI), (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(1-(1H)-Tetrazolylacetamido)-3-[2-(5-methyl-1,3,4-thiadiazolyl)thiomethyl]-δ3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(1H-Tetrazol-1-ylacetamido)-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thiomethyl-3-cephem-4-carboxylic acid, CEZ, Cefamezin, Cefaprim, Cefazoline, Cephamezine, Cephazolin, Cephazoline, Elzogram, Sefazol, Zinol
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico ácido
SMILES Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)O)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.03
Porcentaje de pureza >95%