Learn More
Cefaclor Monohidrato, TRC
Código de producto. 30132640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132640 1 g 1 g
30137453 250 mg 250 miligramos
17933315 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2352501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70356-03-5
Fórmula molecular C15 H14 Cl N3 O4 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 385.82
Sinónimo Cefaclor Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 7-(D-2-amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico; hidratar
SMILES O.N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefaclor Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.0499
Porcentaje de pureza >95%