Learn More
Cefacetrile, TRC
Código de producto. 17982145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982145 10 mg 10 miligramos
17931495 25 mg 25 miligramos
17940705 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC23150010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10206-21-0
Fórmula molecular C13 H13 N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 339.32
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (7CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (ester) (8CI), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-Cyanoacetamidocephalosporanic acid, Cefacetrile, Cephacetril, Cephacetrile
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[(2-cianoacetil)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CC#N)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefacetrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.0525
Porcentaje de pureza >95%