Learn More
Cediranib, MedChemExpress
Código de producto. 16473698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473698 10 mg 10 miligramos
16466437 5 mg 5 miligramos
16460087 50 mg 50 miligramos
16454776 100 mg 100 miligramos
16460946 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10205
MedChemExpress Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cediranib
CAS 288383-20-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27FN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD2171
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5
Peso molecular (g/mol) 450.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease