Learn More
Cebranopadol, MedChemExpress
Código de producto. 16482697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482697 50 mg 50 miligramos
16466608 10 mg 10 miligramos
16439177 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15536
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cebranopadol
CAS 863513-91-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27FN2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo GRT6005
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)[C@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Peso molecular (g/mol) 378.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.48
Porcentaje de pureza 96.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation