Learn More
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer), MedChemExpress
Código de producto. 16480246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480246 2 mg 2 miligramos
16449177 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15536A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer)
CAS 863513-93-3
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27FN2O
Cantidad 2 mg
Sinónimo GRT6005 (1α,4α)stereoisomer
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CN(C)[C@@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Peso molecular (g/mol) 378.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.48
Porcentaje de pureza 95.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation