missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEBP Delta Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587251 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11085519APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CEBP Delta Polyclonal antibody specifically detects CEBP Delta in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEBP Delta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen C/EBP-delta, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta, CCAAT/enhancer-binding protein delta, CELF, CRP3, NF-IL6-betaC/EBP delta, Nuclear factor NF-IL6-beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This affinity purified CEBP Delta Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a recombinant protein corresponding to the amino terminus of mouse CEBP Delta. (Uniprot: Q00322)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Endocrinology, Immunology, Innate Immunity, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1052
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.