Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (6/40c) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18620558 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620558 0.1 mg 0.10 miligramo
18673838 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18620558 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.72€
    480.90€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 124.82€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 6/40c
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen anti human cd66b apc, Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, cd66b clone g10f5, cd66b G10F5, cd66b granulocyte marker, cd66b ihc, cd66b marker, cd66b neutrophil marker, cd66b neutrophils, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant soluble human CEACAM8-Fc produced in HEK293 cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ