Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (013), FITC , R&D Systems™
Código de producto. 18601641 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601641 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601641 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289971F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 013
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus