missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM8/CD66b Antibody (013), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18488978 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18488978 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18488978 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289971AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 013
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.