missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM5/CD66e Antibody (CEA31), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152295 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152295 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152295 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234594PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM5/CD66e Monoclonal specifically detects CEACAM5/CD66e in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM5/CD66e
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CEA31
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Símbolos de los genes CEACAM5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human colon carcinoma extract (Uniprot: P06731)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1048.0
Especificidad de la prueba This antibody recognizes proteins of 80-200kDa, identified as different members of CEA family. CEA is synthesized during development in the fetal gut and is re-expressed in increased amounts in intestinal carcinomas and several other tumors. This monoclonal antibody does not react with nonspecific cross-reacting antigen (NCA) and with human polymorphonuclear leucocytes. It shows no reaction with a variety of normal tissues and is suitable for staining of formalin/paraffin tissues. CEA is not found in benign glands, stroma, or malignant prostatic cells. Antibody to CEA is useful in detecting early foci of gastric carcinoma and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60-70% are CEA+) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA+). Anti-CEA positivity is seen in adenocarcinomas from the lung, colon, stomach, esophagus, pancreas, gallbladder, urachus, salivary gland, ovary, and endocervix.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.