Descripción
CEACAM2 Monoclonal specifically detects CEACAM2 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CEACAM2 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 935610 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Bgp;Bgp2;Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 2;Ceacam2-L |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CEACAM-2, Gln35-Asp422, Accession # Q925P2 |
| Mostrar más |