Learn More
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L Mop
Código de producto. 17832496
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
17832496 No esterilizable en autoclave paquete de 50
1 options
Código de producto. 17832496 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 157779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    313.46€ / paquete de 50
    Ahorro 39.54€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
¡El sistema de cubo y escurridor más eficaz y fácil de usar para usar en entornos controlados!
Las exigencias en cuanto a eficacia, costes, facilidad de manejo y formación del personal aumentan constantemente. Sean cuales sean los requisitos de limpieza, la CE UltraSpeed Pro™ El sistema de doble cubo aumentará drásticamente la velocidad y el rendimiento de la limpieza al tiempo que reduce los costos totales y proporciona versatilidad y ergonomía.
  • Mezcla de microfibras de alto rendimiento ideal para limpiar pisos y paredes.
  • Reducción de bacterias del 99,997 % comprobada de forma independiente
  • Altamente absorbente con liberación uniforme de agua y fácil enjuague.
  • Construcción con muy bajo desprendimiento de partículas
  • Alta resistencia química contra la mayoría de los desinfectantes.
  • Prelavado y en bolsa individual
  • Disposable (Desechable)
Especificaciones
Tipo de producto Fregona de un solo uso
Color Blanco
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Cantidad 50/Cs.
Para utilizar con (equipo) 157777, 157775 y 119966
Para utilizar con (aplicación) ISO 4 a 9/GMP A/B, C, D en pisos, paredes y techos
Material Microfibra