Learn More
Vileda Professional™ CE multisuperficie Cleaner™
Descripción
- Diseñado para limpiar tuberías, campanas y otras superficies difíciles de alcanzar o irregulares.
- Fabricado en plásticos de alto rendimiento y acero inoxidable.
- Completamente autoclavable y libre de óxido.
- Versátil:
- Se dobla fácilmente para darle a la herramienta diferentes formas para limpiar eficazmente cualquier superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Herramienta de limpieza multisuperficie |
| Color | Azul |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño | 23 in |
| Cantidad | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Tuberías, Campanas, Zonas de difícil acceso |
| Material | Acero inoxidable, Plástico |