Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Código de producto. 17822476
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
17822476 Estéril paquete de 25
17812476 No estéril paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17822476 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 166815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fregona de doble cara, de un solo uso, para acelerar el proceso de limpieza, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de contaminación cruzada.
  • Estudio de laboratorio independiente, realizado por BMA Laboratorios, lo que resulta en una reducción de bacterias del 99,99%
  • Construcción de 4 capas: con lado de limpieza en relieve de poliéster/microfibra
  • Prelavado para un solo uso
  • Compatible con rayos gamma y autoclave
  • Desprendimiento de partículas extremadamente bajo
  • Limpieza de doble cara con indicador lateral cosido en color
  • Aberturas de drenaje en las esquinas para enjuagues más limpios
  • Presilla para el dedo para abrir y cerrar sin contacto los lados de limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Trapeador de microfibra
Color Blanco
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Poliéster Microfibra