Learn More
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Esponja estéril
Código de producto. 17812496
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
17812496 Esterilizable en autoclave paquete de 60
1 options
Código de producto. 17812496 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 161622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00€
    750.12€ / paquete de 60
    Ahorro 98.88€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
CE Duo™ Mopping System es un sistema de limpieza eficiente y confiable para el control de la contaminación. CE Duo™ CleanTech™ La esponja permite a los usuarios desinfectar mientras limpian áreas de difícil acceso en salas blancas y entornos controlados.
  • Desinfectar áreas de difícil acceso en salas blancas
  • La espuma de microfibra especialmente formulada proporciona un alto grado de liberación de líquido para lograr tiempos de contacto.
  • Excelentes resultados de limpieza, reducción de bacterias del 99,997 % comprobada por terceros
  • Basada en propiedades especiales de absorción y colocación, esta esponja ofrece valiosos beneficios de costo en uso específicos para el tiempo y el uso de desinfectante.
  • Fabricado y esterilizado en el USA
  • Validado a 10 -6 SAL por ISO 11137
  • Envasado individualmente en doble bolsa con número de lote y punto indicador en cada paquete
  • Certificado de esterilidad disponible a pedido con cada envío.
Especificaciones
Tipo de producto Esponja para salas limpias
Color Azul, blanco
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño 4 x 7 in
Desechables Un solo uso
Cantidad 6/Pk., 10 Pk./Cs.
Descripción Limpieza y desinfección con microfibra para zonas de difícil acceso
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección detrás de equipos, tuberías, manijas de puertas, campanas, aisladores, gabinetes y cualquier superficie que un trapeador no pueda alcanzar.
Certificaciones/conformidad Certificado de esterilidad a solicitud
Material Microfibra