Learn More
CDX2 Rabbit anti-Human, Clone: CDX2/4394R, Novus Biologicals™
Código de producto. 18659607 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18659607 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18659607 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307446100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
CDX2 Monoclonal specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CDX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CDX2/4394R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragments and synthetic peptides from human CDX2 protein (exact sequences are proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Growth and Development, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG