missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKL1 Antibody (OTI1D9), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030979 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30030979 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271389PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDKL1 Monoclonal antibody specifically detects CDKL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDKL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D9
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen CDC2-related kinase 1, cyclin-dependent kinase-like 1, cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related kinase), EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, KKIALRE, P42, Protein kinase p42 KKIALRE, serine/threonine protein kinase KKIALRE, Serine/threonine-protein kinase KKIALRE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 152-357 of human CDKL1(NP_004187) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8814
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.