Learn More
CDK9-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16489597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489597 5 mg 5 miligramos
16483097 50 mg 50 miligramos
16437058 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16489597
Marca: Medchem Express HY164625mg
MedChemExpress CDK9-IN-2 is a special cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) inhibitor, extracted from patent WO/2012131594A1, compound CDKI(8), has an IC50 of 5 nM and 7 nM in H929 multiple myeloma(MM) cell line (72 hours) and A2058 skin cell line (72 hours), respectively.
CDK9-IN-2 is a special cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) inhibitor, extracted from patent WO/2012131594A1, compound CDKI(8), has an IC50 of 5 nM and 7 nM in H929 multiple myeloma(MM) cell line (72 hours) and A2058 skin cell line (72 hours), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDK9-IN-2
CAS 1263369-28-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClFN5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(N[C@@H]2CC[C@@H](N)CC2)C=C1C3=NC(NCC4=CC(F)=CC=C4)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 425.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.93
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus