missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK4 Antibody (DCS-31), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585862 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12063150.05ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

CDK4 Monoclonal specifically detects CDK4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon DCS-31
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Microarray
N.º de referencia del gen P11802
Alias de gen Cell division protein kinase 4, CMM3, cyclin-dependent kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, melanoma cutaneous malignant, 3, MGC14458, PSK-J3cell division kinase 4
Símbolos de los genes CDK4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cdk4 protein
Peso molecular del antígeno 33 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1019
Especificidad de la prueba Reacts specifically with Cdk4. Does not recognize other Cdk types.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.