Learn More
CDK4/6-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16461077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461077 50 mg 50 miligramos
16424818 10 mg 10 miligramos
16407567 5 mg 5 miligramos
16405616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114339
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDK4/6-IN-2
CAS 1800506-48-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32F2N8
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.2 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1CCN(CC2=CN=C(NC3=NC=C(F)C(C4=CC(N(C(C)C)C(C)=N5)=C5C(F)=C4)=C3)N=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 506.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.59
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation