Learn More
Abnova™ CDK2AP2 Recombinant Protein
Código de producto. p-3718016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16184752 10 μg 10 microgramos
16194752 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16184752 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00010263P0110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH02850.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10263
Peso molecular 39.9
Nombre CDK2AP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSYKPIAPAPSSTPGSSTPGPGTPVPTGSVPSPSGSVPGAGAPFRPLFNDFGPPSMGYVQAMKPPGAQGSQSTYTDLLSVIEEMGKEIRPTYAGSKSAMERLKRGIIHARALVRECLAETERNART
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DOC-1R/FLJ10636/p14
Nombre común CDK2AP2
Símbolo de gen CDK2AP2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution