missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK2 Antibody (CL7990) [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30528721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30528721 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30528721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344198AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDK2 Monoclonal antibody specifically detects CDK2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL7990
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cdc2-related protein kinase, cell devision kinase 2, Cell division protein kinase 2, cyclin-dependent kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, p33 protein kinase, p33(CDK2)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P24941, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1017
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.