missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCA2 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593829 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593829 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593829 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318501V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDCA2 Polyclonal antibody specifically detects CDCA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDCA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cell division cycle associated 2, cell division cycle-associated protein 2, FLJ25804, MGC129906, MGC129907, protein phosphatase 1 [gamma] (PPP1R3A) binding protein Repo-Man, Repo-ManRecruits PP1 onto mitotic chromatin at anaphase protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 200 and 250..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 157313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.