Learn More
CDC45L Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30488308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30488308 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30488308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337890G
Rabbit Polyclonal Antibody
CDC45L Polyclonal antibody specifically detects CDC45L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CDC45L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDC45 cell division cycle 45-like (S. cerevisiae), cell division cycle 45 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 45-like 2, human CDC45, S.cerevisiae, homolog)-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC45L (NP_003495.1).,, Sequence:, MFVSDFRKEFYEVVQSQRVLLFVASDVDALCACKILQALFQCDHVQYTLVPVSGWQELETAFLEHKEQFHYFILINCGANVDLLDILQPDEDTIFFVCDTHRPVNVVNVYNDTQIKLLIKQDDDLEVPAYEDIFRDEEEDEEHSGNDSDGSEPSEKRTRLEEEIVEQTMRRRQRREWEARRRDILFDYEQYEYHGTSSAMVMFELAWMLSKDLNDMLWWAIVGLTDQWVQDKITQMKYVTDVGVLQRHVSRHNHRNEDEENTLSVDCTRI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8318
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG