missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC45L Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30491855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30491855 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30491855 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337890AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC45L Polyclonal antibody specifically detects CDC45L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC45L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDC45 cell division cycle 45-like (S. cerevisiae), cell division cycle 45 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 45-like 2, human CDC45, S.cerevisiae, homolog)-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC45L (NP_003495.1).,, Sequence:, MFVSDFRKEFYEVVQSQRVLLFVASDVDALCACKILQALFQCDHVQYTLVPVSGWQELETAFLEHKEQFHYFILINCGANVDLLDILQPDEDTIFFVCDTHRPVNVVNVYNDTQIKLLIKQDDDLEVPAYEDIFRDEEEDEEHSGNDSDGSEPSEKRTRLEEEIVEQTMRRRQRREWEARRRDILFDYEQYEYHGTSSAMVMFELAWMLSKDLNDMLWWAIVGLTDQWVQDKITQMKYVTDVGVLQRHVSRHNHRNEDEENTLSVDCTRI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8318
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.