missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC16 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30511775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30511775 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30511775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338396UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC16 Polyclonal antibody specifically detects CDC16 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC16
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANAPC6subunit 6, CDC16 (cell division cycle 16, S. cerevisiae, homolog), CDC16 cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), CDC16 homolog, CDC16Hs, cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 16 homolog, Cyclosome subunit 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 371-620 of human CDC16 (NP_003894.3).,, Sequence:, MLYIGLEYGLTNNSKLAERFFSQALSIAPEDPFVMHEVGVVAFQNGEWKTAEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQALVLIPQNASTYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSEAYIGADIKDKLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTAEETGLTPLETSRKTPDSRPSLEETFEIEMNESDMMLETSMSDHST
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8881
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.