Learn More
CD99 Antibody (MIC2/877), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18780453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18780453 0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 options
Código de producto. 18780453 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247895AF488
Mouse Monoclonal Antibody
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD99
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MIC2/877
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD99 protein (Uniprot: P14209)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4267
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ