Descripción
CD97 Isoform 1 Monoclonal specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD97 Isoform 1 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 380903 |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD97, TM7LN1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2 |
| Mostrar más |