Descripción
CD97 Polyclonal specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD97 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |