Descripción
Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunofluorescence
CD90/Thy1 Monoclonal specifically detects CD90/Thy1 in Human, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD90/Thy1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, SDS-Page, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AF-9 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, SDS-Page, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml |
| Formulación | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P04216 |
| Alias de gen | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Mostrar más |
For Research Use Only