missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90/Thy1 Antibody (778053), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591667 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591667 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7335L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD90/Thy1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 778053
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse CD90/Thy1, Gln20-Lys130, Accession # P01831
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.