Learn More
CD9 Antibody (TS9), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18602007 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602007 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314610H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TS9
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HeLa cell line
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 928
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus