missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD9 Antibody (Genentech patent anti-CD9) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047879 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30047879 100 μg 100 microgramos
30048086 1 mg 1 miligramo
30044997 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30047879 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP328088100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD9 Monoclonal antibody specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Genentech patent anti-CD9
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P21926
Alias de gen BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 928
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.