missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD82/Kai-1 Antibody (B-L2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590446 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590446 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318099AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD82/Kai-1 Monoclonal antibody specifically detects CD82/Kai-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD82/Kai-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B-L2
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD82 antigenC33, CD82 molecule, IA4C33 antigen, Inducible membrane protein R2, KAI1GR15, kangai 1 (suppression of tumorigenicity 6, prostate; CD82 antigen (R2 leukocyteantigen, antigen detected by monoclonal and IA4)), Metastasis suppressor Kangai-1, R2, SAR2tetraspanin-27, ST6tspan-27, Suppressor of tumorigenicity 6 protein, Tetraspanin-27, Tspan-27, TSPAN274F9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD82 transfected P815 cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3732
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.