Learn More
CD81 Antibody (454720), DyLight 550, R&D Systems™
Código de producto. 18601680 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601680 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601680 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4615L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.35€
    645.75€ / 0.1 ml
    Ahorro 108.60€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD81 Monoclonal specifically detects CD81 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD81
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 454720
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CD81, Accession # P60033
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus