Descripción
CD8 beta Monoclonal specifically detects CD8 beta in Human (Negative)/Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD8 beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | H35-17.2 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Five day mixed leukocyte culture population, C57BL/6 anti-BALB/c (Uniprot: P10300) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |