Descripción
CD79B Monoclonal specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD79B |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IGB/2940R |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |