missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Antibody (IGB/2940R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585352 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585352 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308358AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD79B
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon IGB/2940R
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.