missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Antibody (CLIP/813), DyLight 755 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18591197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591197 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591197 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311568IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD74
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLIP/813
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD74 protein (Uniprot: P044233)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.