Learn More
CD72 Antibody (982405), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18604764 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604764 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604764 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5405B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.49€
    620.55€ / 0.1 ml
    Ahorro 84.94€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD72 Monoclonal specifically detects CD72 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD72
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 982405
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD72, Arg117-Asp359, Accession # P21854
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus