missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD72 Antibody (108), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18498559 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498559 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498559 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306096AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD72 Monoclonal specifically detects CD72 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD72
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 108
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD72.1 (NP_001104530.1; Met1-Lys95).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 971
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.