Learn More
CD68/SR-D1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: KP1, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200066973 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18508481 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18508481 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1006830.025mg
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 49 publications
CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Electron Microscopy, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon KP1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:200, Electron Microscopy
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P34810
Alias de gen CD68 antigenmacrophage antigen CD68, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Subcellular fraction of human alveolar macrophages.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ