missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Electron Microscopy, Dual RNAscope ISH-IHC.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68/SR-D1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KP1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 μg/mL, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:200, Electron Microscopy |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | P34810 |
| Alias de gen | CD68 antigenmacrophage antigen CD68, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?